4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
Fara
H54298.03EA 2375 SEK
H54298.03 H54298.MD H54298.06
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole
Formel: C₁₂H₈N₄
MW: 208,22 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20265230
CAS nummer: 63857-91-0