5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H29212.03EA
2175
SEK
H29212.03
H29212.09
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate
Formel:
C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O MW: 132,91 g/mol (123,91 anhy) Smältpunkt: >300 °C |
MDL Number:
MFCD03002366 CAS nummer: 696602-91-2 |