trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
A12095.22EA
6925
SEK
A12095.22
A12095.14
A12095.06
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formel:
C₁₇H₁₄O MW: 234,30 g/mol Smältpunkt: 112…114 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004790 CAS nummer: 35225-79-7 |