(±)-Naringenin ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L09834.09EA 2750 SEK
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Formel: C₁₅H₁₂O₅
MW: 272,25 g/mol
Smältpunkt: 248…251 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006844
CAS nummer: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1