3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H52628.MDEA 10500 SEK
H52628.MD
3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Smältpunkt: 260…266 °C
MDL Number: MFCD06659840
CAS nummer: 850568-74-0