N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Varning
H52923.03EA 3275 SEK
H52923.03
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
MW: 257,11 g/mol
Smältpunkt: 128…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659841
CAS nummer: 208516-15-8