2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H28857.06EA 6475 SEK
H28857.06 H28857.03
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Smältpunkt: 168…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095100
CAS nummer: 352534-79-3