Tolylfluanid
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17600000EA
2450
SEK
EHERC17600000
Tolylfluanid
Tolylfluanid
Formel:
C₁₀H₁₃Cl₂FN₂O₂S₂ |
MDL Number:
MFCD00055477 CAS nummer: 731-27-1 EINECS: 211-986-9 |