Du sökte efter: Kompetenta celler
En vanlig method för transformation av plasmider i bakterier (E.coli) är användningen av kompetenta celler. Kompetenta celler har förändrade cellväggar som kan ta upp främmande DNA i sina interiörer. Kemiskt kompetenta celler används mest för rutinmässig kloning och görs kompetenta genom kalciumklorid och värmeschock. Elektrokompetenta celler används för svårklonade konstrukt. Faktorer som transformationseffektivitet, genetiska markörer och förpackningsformat kommer att påverka tiden och ansträngning som krävs för ditt projekt, och sålunda för dess framgång. Välj mellan ett antal celltyper och format för att säkerställa optimal funktion.
25 results were found