Du sökte efter: Enzymer
Enzymer axellererar eller katalyserar kemiske reaktioner. De flesta enzymer är proteiner, några få är katalytiska RNA molekyler. Välj bland många spesifika enzymer.
Enzymer axellererar eller katalyserar kemiske reaktioner. De flesta enzymer är proteiner, några få är katalytiska RNA molekyler. Välj bland många spesifika enzymer.
605  results were found
SearchResultCount:"605"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Tritirachium album proteinase K
Leverantör: Merck
Beskrivning: Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohisto...
Artikel nummer : (1.07192.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Pepsin
UOM: 1 * 1 g
Artikel nummer : (1.04114.0002)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM: 1 * 2 mL
Leverantör: Merck
Beskrivning: Urease is used for biochemical research and analysis.
Artikel nummer : (1.03604.0050)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Diastase (from fungi)
UOM: 1 * 50 g
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding proce...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Papain
Artikel nummer : (1.16216.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Horseradish peroxidase
UOM: 1 * 1 Vial
Leverantör: Merck
Beskrivning: Proteinase K (from tritirachium album) solution in tris/HCl for molecular biology.
Artikel nummer : (1.07185.0100)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
UOM: 1 * 100 g
Artikel nummer : (1.00181.0002)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
UOM: 1 * 50 Tests
Artikel nummer : (I9274-100MG)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Yeast invertase
UOM: 1 * 100 mg
Artikel nummer : (1.15640.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
UOM: 1 * 1 Vial
Artikel nummer : (390744E)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: 10,000 units is that quantity of enzyme which will degrade 2 cm² of cellulose filter paper (17 mg) in 1 minute in 0,1 M acetate buffer at pH 4,0.
UOM: 1 * 50 g
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 605
no targeter for Bottom