Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Reningskit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
RNA-, DNA- och plasmidreningskit användas i de flesta molekylärbiologiska applikationer. Renade DNA-molekyler är användbara för PCR, restriktions-digestion, kloning, DNA-sekvensering och southern blot-analys. VWR har reningskit för olika typer av templet, t.ex. för helblod, för olika sera, cellinjer, bakterieceller, växter och däggdjursvävnader. Dessa enkla och snabba reningskit levererar överlägsen prestanda på kort tid.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"183"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.01193.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, Genomiskt DNA reningskit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Artikel nummer : (732-3103)
Leverantör:  VWR Peqlab
Beskrivning:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature a...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Artikel nummer : (N643-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (K368-50RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (1B1558-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 183
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa