Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Genomiskt DNA reningskit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
For high-quality genomic DNA purification starting materials will need special lysis conditions and might contain extremely low concentrations of DNA, or high levels of inhibitors. VWR’s portfolio offers just the right solution for almost any sample type, including cells or tissues from various animals or plants, biological liquids, forensic specimens, stool or soil samples. Purified DNA gathered from these kits is suitable for direct use in all common molecular biology applications, such as PCR, restriction digestion, cloning, hybridization, and sequencing.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"99"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1.01193.0001)
Leverantör:  Merck
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, Genomiskt DNA reningskit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Artikel nummer : (K368-50RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (1B1558-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (K600-50RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (1B1301-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (K220-50RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Agarose gel extraction kit is a fast, spin column-based kit for the quick isolation of DNA fragments (40 bp to 100 kb) from agarose slices.
UOM:  1 * 50 Items
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, Genomiskt DNA reningskit, illustra™, Illustra™ NAP™-25 columns
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 99
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa