Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
RNA reningskit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"51"
Sortera efter:
Artikel nummer : (N643-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (N788-KIT)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit I provides a simple and rapid method for the isolation of up to 100 µg of total RNA from cultured eukaryotic cells and sof...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   E.Z.N.A.® Plant RNA Kit provides a convenient and rapid method for the isolation of total RNA from a variety of plant samples. This kit provides a hom...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® HP Total RNA Isolation Kit provides a rapid and easy method for RNA isolation from a small amount of cultured eukaryotic cells or tissue...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® PF Micro RNA Kit combines the reversible binding properties of HiBind® matrix, a silica-based material, with the unique lysis and bindin...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Soil RNA Kit is designed to isolate high quality of total RNA from soil samples typically containing humic acid and inhibitor of RT-PCR....
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivning:   Nucleic Acid Purification, RNA Purification Kit, illustra™, illustra™ RNAspin Mini Kit
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 51
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa