Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Plasmid reningskit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"28"
Sortera efter:
Artikel nummer : (732-3103)
Leverantör:  VWR Peqlab
Beskrivning:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit offers a novel and reliable method of isolating up to 200 µg of plasmid DNA in less than 60 minutes. This kit combines HiBi...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Plasmid Maxi Kit is the maxi scale system to deliver high-quality plasmid DNA using the spin column format, without costly accessories. ...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   Plasmid isolated with traditional purification procedures normally contain high levels of endotoxins (also known as lipopolysaccharides or LPS) that c...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   The E.Z.N.A.® Yeast Plasmid Mini Kit combines HiBind® technology with the alkaline-SDS lysis of yeast cells to deliver high quality DNA in less than 1...
Leverantör:  OMEGA BIOTEK
Beskrivning:   This second generation plasmid miniprep kit yields 40 - 70 µg of high-quality DNA in less than 30 minutes using the same format as the E.Z.N.A.® Plasm...
Leverantör:  Corning Life Science
Beskrivning:   AxyPrep™ Mag Plasmid Purification Kit utilises a magnetic bead technology for high throughput purification of plasmid DNA from E.coli cells. Th...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 28
  1  2  3  4  Nästa