Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (12)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "polymeraser"
https://se-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (N224-500U)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 Items
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   AccuPOL DNA-polymeras är ett termostabilt enzym som uppvisar exonukleas-proofreading från 3' - 5', vilket gör att polymeraset kan korrigera felaktig i...
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   PCR reagent, VWR®, TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, with 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer and MgCl2
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   VWR® Taq-DNA-polymeras är ett ultrarent, termostabilt rekombinant DNA-polymeras, med robust PCR-effektivitet för många olika slags PCR-tillämpn...
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Taq DNA Polymerase (cloned)
Leverantör:  Biotium
Benämning:   Cheetah™ Taq is a chemically modified hot-start Taq DNA polymerase useful for preventing or reducing nonspecific DNA amplification in PCR. Modified us...
UOM:  1 * 500 EEZ
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Nästa