Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
qpcr-reagens
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/43/18990043.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   FastMixes innehåller buffertar och stabiliseringsmedel som optimerats för högsta PCR-effektivitet, reproducerbarhet och känslighet tillsammans med Taq...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   cDNA-syntes och PCR-amplifiering utförs i ett och samma rör utan öppning mellan stegen. Dessa kit är optimerade för att leverera högsta RT-PCR effekti...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   PerfeCTa™ SYBR® Green SuperMixes och FastMixes™ ger effektiv, känslig och exakt kvantitativ PCR med specialanpassade buffertar och SYBR® Green-stabili...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   Denna SuperMix med 2x koncentration är en reaktionsblandning som är färdig att använda för qPCR i realtid och som innehåller alla komponenter förutom ...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   Kompatibel med Roche LightCycler™ 480, Opticon™, Chromo4™, Corbett Rotor Gene™, Eppendorf Mastercycler®
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   qScript™ One-Step SYBR® Green qRT-PCR Kit, with fluorescein, 50×50 µl reactions
UOM:  1 * 50 Assays
Leverantör:  FINNZYMES REAGENTS
Benämning:   KIT QPCR DYNAMO COLORFL. SYBR 1000X50µL 1 * 1 KIT
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   PerfeCTa® qPCR SuperMixes i 2X koncentration är reaktionsblandningar som är färdiga att använda och som innehåller alla komponenter förutom primrar, p...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa