Vill du logga in igen?
Idag stänger vår kundtjänst kl.15:00 pga utbildning.
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "reverse-transcriptase"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Artikel nummer : (1B1326-50RXN)
Leverantör:  VWR Chemicals
Benämning:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   illustra™ RT-PCR används vanligen för att amplifiera cDNA genom att kombinera first-strand baserad cDNA-syntes av ett RNA-templat med PCR-amplifiering...
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   qScript™ cDNA-synteskit innehåller qScript™, reverstranskriptas, en blandning av MMLV, reverstranskriptas, och ribonukleashämmande protein, som optime...
Artikel nummer : (27-9261-01)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   First-Strand cDNA Synthesis Kit
UOM:  1 * 55 Tests
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   The qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit is a convenient and highly sensitive system for amplification of RNA templates up to 2 kb. cDNA synthesis and PCR...
Artikel nummer : (27-9263-01)
Leverantör:  GE Healthcare - Life Sciences
Benämning:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 50 Tests
Artikel nummer : (QUNT95161-025)
Leverantör:  Quantabio
Benämning:   qScript™ XLT cDNA SuperMix is a next generation tool for first-strand cDNA synthesis, providing a highly sensitive and easy to use solution for two-st...
UOM:  1 * 25 Assays
Leverantör:  Thermo Scientific
Benämning:   Maxima™ H Minus First Strand cDNA Synthesis kit with dsDNase, 100 reactions
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa