Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
baelten
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sortera efter:
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Leverantör:  Portwest Clothing
Benämning:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Artikel nummer : (113-08039)
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Elasticated belt made of 70% polypropylene and 30% latex covered yarn.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Belt made of 100% polyamide
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Bälte tillverkat av 100 % bomull (kanvas) med metallspänne.
Artikel nummer : (113-08329)
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Leather belt for use with all Kwintet waistband trousers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  FRISTADS KANSAS GROUP
Benämning:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 15
  1  2  Nästa