Du sökte efter: Jordningskabel
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (115-3069)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (115-3056)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: S.C.A.T.
Beskrivning: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Artikel nummer : (115-3037)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (115-3045)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (115-3047)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Artikel nummer : (115-3046)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Metro International
Beskrivning: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Artikel nummer : (115-3044)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom