VWR®, Etiketter, kryo, round
Leverantör: VWR
VWR®
817-5018EA 3250 SEK
817-5018 817-5009 817-5021 817-5022 817-5002 817-5004
VWR®, Etiketter, kryo, round
Etiketter
Dessa etikettprickvalsar är tillverkade av kemiskt inert polyester med ett unikt bindemedel formulerat för att fästa vid laboratorieglas och plastvaror.
  • Motstå temperaturer från –196 till +121 °C
  • Inget behov av laminat
  • Använd på rör, rack och lådor
VWR® etiketter är idealiska för alla kryostorage och kan också användas i de flesta inkubatorer.