Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (6)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Munskydd, kirurgiska
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18709595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Artikel nummer : (111-9004)
Leverantör:  KIMBERLY CLARK
Beskrivning:   Den här icke-sterila hygienmasken är tillverkad av extra lätta material som andas mycket bra och ger svalare komfort.
UOM:  1 * 50 Items
Leverantör:  NITRITEX
Beskrivning:   Profile™ PFM surgical face mask with highly efficient bacterial filtration.
Artikel nummer : (ANSM48105)
Leverantör:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Beskrivning:   Munskydd med flexibel näsdel för effektiv tätning och innerskikt i polyester-cellulosa för att förhindra irritation.
UOM:  1 * 50 Items
Leverantör:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beskrivning:   De är tillverkade av icke-vävd, spinnbunden PP och är bekväma att bära, säkra och mycket effektiva.
Artikel nummer : (ANSM49216)
Leverantör:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Beskrivning:   Cellulose and polyester inner surface, thin foam covering and a layer of Teclin integrated into the inner layer (fog-free system).
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (ANSM85005)
Leverantör:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Beskrivning:   These speciality masks are designed to prevent transmission of disease from a health care worker to a patient. (e.g. spit, mucous).
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (ANSM62408)
Leverantör:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Beskrivning:   Latex surgical mask with Polypropylene filter to ensure the best filtration.
UOM:  1 * 50 Items
Artikel nummer : (ANSM00152)
Leverantör:  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Beskrivning:   These polyester standard cone masks with headbands and soft flared edges provide a comfortable fit.
UOM:  1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa