4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15143800EA 4025 SEK
EHERC15143800
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
MDL Number: MFCD01941299
CAS nummer: 110964-79-9