Digital anemometer, DA-100 NT®
1.09192.0001EA 56530 SEK
MERC1.09192.0001
Digital anemometer, DA-100 NT®
För kalibrering av alla MAS-100 NT® luftprovtagare, förutom MAS-100 CG Ex®. För exakt mätning av:
  • Luftvolym (l/min)
  • Lufthastighet (m/sec)
  • Lufttemperatur (°C)
Designed for the precise measurement of air volume (litre per minute), air velocity (meter per second), and air temperature (°C).