VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Horisontella elektroforessystem
Leverantör: Avantor
700-0082EA 0 SEK
VWRI700-0082
VWR® kuroGEL Midi Plus 15, Horisontella elektroforessystem
The kuroGEL Midi Plus 15 Horizontal standard gel electrophoresis unit provides the most popular comb throughput and tray-size options, but with additional casting options.
  • Kammarna är kompatibla med multikanalspipetter, provkapaciteten är maximalt 30 prover
  • Portarna för buffertrecirkulation kan anslutas till en peristaltisk pump under elektrofores för att bibehålla buffertens pH och förhindra bildning av jongradienter
  • Färgade loading strips för enkel brunnsorientering vid laddning av prov
  • Gjutbrickan av UV-transparent akryl gör det möjligt för användaren att hantera gelen på transilluminatorn med minimal risk för exponering av farlig etidiumbromid
  • Sidohandtag möjliggör säker och enkel transport i laboratoriet
Gelbehållare levereras med borttagbar gjutbricka, tjocklek 2×1,0 mm, kammar för 16 prover, färgade loading strips och portar för buffertrecirkulation.
Kammar för kuroGEL Midi Plus 15
Kammarna är färgkodade och höjden är justerbar, vilket ger total kontroll över fyllningsvolym och brunnsdjup med maximal genomströmning på 120 prover. Fyra kampositioner med 3,5 cm intervall längs brickan för snabb separation av flera prover.
Kamöppningar: 4, kamtjocklek: 1,0, 1,5 eller 2,0 mm, kamgenomströmning: 10 till 30 prover.
Tillbehör för kuroGEL Midi Plus 15
Gjutalternativ: Gjutningsportar med integrerade silikontätningar tätar brickan på ett effektivt sätt utan behov av tejp, under förutsättning att silikonpackningen är vänd utåt. 15 cm långa Super-Seals ger total mångsidighet vid gjutning genom att medge att gellängden anpassas enligt varje användares personliga krav.
Färgade laddningsremsor (tillval) ger bättre visualisering vid gelfyllning. Finns i 3 olika färger för enkel visualisering av prover som blandats med färgämnen, t.ex.bromfenol och xylencyanol. Varje färgremsa har en självhäftande baksida så att den enkelt kan fästas och tas bort för varje tillämpning.
Gelskopor (tillval) är idealiska för säker och enkel överföring av geler från färgnings- eller avfärgningsbehållare till en transilluminator eller liknande yta.
*kompatibla med flerkanalspipett.