VWR® Economy Line Chairs and Stools
Leverantör: Avantor
132-0500EA 2625 SEK
VWRI132-0500 VWRI132-0499
VWR® Economy Line Chairs and Stools
All chairs and stools are available with a star base which is made from high strength sectional steel tubing and is particularly robust and durable. The flat design prevents trip hazards.
  • Anatomiskt utformad sits och ryggstöd
  • Tvättbar, lättaatt rengöra, robust och hållbar
  • Sitthöjden justeras med gasreglage
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.
Förutom behovet av maximal hygien och enkel rengöring måste laboratoriestolar även uppfylla ett antal andra krav som är förknippade med rutinmässiga laboratorieuppgifter: de måste vara flexibla för olika användningsområden och får dessutom inte ta upp för stor plats.