All chairs and stools are available with a star base which is made from high strength sectional steel tubing, which is particularly robust and durable. The flat design prevents trip hazards.
- Hygienisk design, enkel att rengöra och desinficera
- Sitthöjden justeras med gasreglage
- Sitsens lutning är justerbar
- Ryggstödet är justerbart i höjd och lutning
Glidfötter: Fötterna består av slittålig plast, har en stor kontaktyta och ger hög stabilitet.
Hjul: Dubbla svänghjul med lastkänsliga bromsar som, måste väljas efter golvtyp. Alla stolar är utrustade med mjuka hjul för hårda golv som standard. Hårda hjul för mjuka golv finns också.
Stop and go-teknik: Av säkerhetsskäl får en stol med sitsen belägen mer än 650 mm från golvet inte kunna flyttas när den används. Med innovativa stop and go-hjul kan stolarna bara flyttas när ingen sitter på dem.
SoftTouch PU-skum som, tål aggressiva vätskor. Det ergonomiskt formade ryggstödet med permanent ryggkontakt följer automatiskt alla rörelser och ger ett idealiskt stöd för en dynamisk sittställning.
Certifikat: Uppfyller säkerhetsnivå S2, GMP.