Rotary evaporators, Hei-VAP Advantage, digital
Leverantör: Heidolph
Hei-VAP
531-0718EA 51200 SEK
531-0718 531-0712 531-0756 531-0757 531-0713 531-0710 531-0798 531-0754 531-0711 531-0755 531-0799 531-0716 531-0717 531-0758 531-0714 531-0759 531-0715 531-0760 531-0763 531-0764 531-0761 531-0762 531-0709 531-0806 531-0707 531-0708 531-0800 531-0801 531-0705 531-0749 531-0804 531-0805 531-0706 531-0703 531-0802 531-0704 531-0803 531-0793 531-0691 531-0692 531-0796 531-0752 531-0753 531-0797 531-0750 531-0794 531-0795 531-0751
Rotary evaporators, Hei-VAP Advantage, digital
Indunstare Rotationsindunstare
För dina rutindestillationer och för reproducerbara resultat.
För dina rutindestillationer och för reproducerbara resultat.
  • HL models with hand lift, ML models with motor lift
  • Large digital 3,5" LCD display indicates rotation speed, heating bath and vapour temperature
  • For limited budgets, an optional manual vacuum controller is available
  • For precise vacuum control and reproducible results, the optional digital vacuum controller is recommended
  • Automatic process timer turns off the evaporator at a pre-programmed time and removes evaporating flask from bath on motor-lift models
  • Stor digital 3,5" LCD-display som visar rotationshastighet, badets- och ångtemperatur
  • Har du en begränsad budget så rekommenderar vi den manuella kontrollenheten för vakuum
  • För exakt vakuumreglering och reproducerbara resultat rekommenderar vi den digitala kontrollenheten för vakuum
  • En automatisk processtimer stänger av indunstaren vid en förprogrammerad tidpunkt och lyfter indunstningskolven från badet (på modellen med motordriven lift)
Levereras som standard med avtagbar kontrollpanel med 1,3 m lång kabel. Du kan ändra parametrar från utsidan av ett stängt dragskåp, vilket ger bättre operatörssäkerhet och optimal processkontroll. Med fjärrkontroll (tillval) kan du gå ifrån indunstaren och ändå fortsätta att övervaka alla processdata, vilket ger dig större flexibilitet i arbetet.
- The vapour tube is easy to remove from the drive; a flask ejector feature allows the user to easily remove sticking evaporating flasks
- Two independent safety circuits prevent the heating bath from over-heating
- In case of a power cut, all motor-lift models will remove the flask from the heating bath preventing potential thermal damage to the evaporated solution or safety hazards
- To protect the user from splashes and scalding, hot water and oil can be removed from the bath through a drain port
- All heating baths feature non slip handles with safety grip for safe and simple bath installation and removal
Leveransinformation: Supplied with water/oil bath, 1 L evaporation flask (29/32), 1 L receiving flask (35/20) and condenser glassware set.
Please note: A vacuum source, vacuum check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for guidance and details.
* med genomskinlig plastbeläggning