3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varning
H52596.03EA 6800 SEK
H52596.03 H52596.MD
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Smältpunkt: 217…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689535
CAS nummer: 874289-21-1