  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Färgämnen för in vivo bildbehandling
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/18/18945318.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
Sortera efter:
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   These antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labeling and purification.
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Because cellular or tissue components produce minimal autofluorescence in the near-IR region, near-IR dyes have the potential to offer highly specific...
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Control dyes for studies with CF® dye succinimidyl ester conjugated to antibody, protein or peptides.
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Chromogenic and fluorogenic peroxidase substrates.
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   D-luciferin is a substrate for the enzyme firefly luciferase. Chemiluminescence at 560 nm is generated when luciferin is oxidised by an ATP-dependent ...
Artikel nummer : (10026.)
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   X-β-D-cellobioside is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase.
UOM:  1 * 25 mg
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   β-glucuronidase substrates are easy to detect stains against the background of plant cells.
Leverantör:  Biotium
Beskrivning:   Chromogenic and fluorogenic beta-galactosidase substrates.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 8