Du sökte efter: Stativklämmor
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bossheads made from different materials for universal usage.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: För ihopsättning av stavar med diameter 8, 12, 13, 16 och 21 mm.
Artikel nummer : (241-0113)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bosshead tillverkad av laboral aluminiumlegering för att ansluta två retortstavar i valfri vinkel.
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: För ihopsättning av stavar med diameter 12, 13 och 16 mm.
Artikel nummer : (241-0371)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Zinkpressgjutning, nickelpläterad.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-2550)
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: [EN]SQUARE MUFFE 13MM ALUMINUM 1 * 1 Items
New Product
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: För stående montering.
Artikel nummer : (241-0250)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Bossheads gjorda av pulverlackerad zinkformgjutning.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (USBE2240)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Dubbelmuff, Hook connector, Stål, pulverlackerat, För stavdiameter: 13 mm
Artikel nummer : (241-0370)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (241-3168)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Dubbelt huvud av aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom