Doseringskran för fat
Leverantör: asecos
MSGA2797EA 0 SEK
MSGA2797 MSGA2795
Doseringskran för fat
Kranar och handfat Faucets
Dessa trumkranar tillverkade av rostfritt stål.
  • Adjustable removal position
  • Self closing
  • Flame guard
  • PTFE seal
Beställningsinformation: MSGA2797 includes a trailer fitting for decanting vessels.