VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Syremätare, handhållen
Leverantör: VWR
VWR® PHenomenal®
664-0176EA 12675 SEK
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Syremätare, handhållen
Elektrokemimätare Syremätare
Det här användarvänliga bärbara instrumentet med robust IP 67-klassad kapsling ger hög upplösning och noggrannhet för exakta mätningar i fälttillämpningar. Med vattentät USB-utgång för anslutning till en dator. GLP-anpassad.
  • Stor grafisk LCD-display med kontinuerlig LED-bakgrundsbelysning som visar både syre- och temperaturvärden samtidigt
  • Dataloggningsfunktion, valbar mellan 1 minut och 1 timme
  • Minneskapacitet för 5000 datauppsättningar med automatisk lagring, minne för ytterligare 200 datauppsättningar för manuell lagring
  • Automatisk strömavstängning: kan ställas in från 10 min till 24 timmar
  • Avancerat självtest och diagnostik (diagnostik för elektrodeffektivitet, driftkontroll); kalibreringssymbol visar när omkalibrering krävs
  • Energisnål: 4x AA-batterier för över 1000 drifttimmar
Beställningsinformation: Driftklart bärbart syremätningsset OX 4100 H med instrument i en robust plastväska, galvanisk syregivare OXY11-3 med inbyggd temperaturgivare, 3 m kabel och stativ, underhållssats och bruksanvisning (22 språk) på CD ROM.
Leveransinformation: Ready to use portable oxygen kit OX 4100 H includes instrument in robust plastic carrying case, galvanic oxygen probe OXY11-3 with built-in temperature sensor, 3 m cable and stand, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, short instructions and CD ROM with manual,