Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Chromatography Learning Activities
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sortera efter:
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Färdigpackade reningskolonner för proteinrening. Levereras i förpackningar om 5 st.
Artikel nummer : (BE-414)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Molekylviktskromatografisatsen lär ut gelfiltrering och användningen av denna metod vid rening av biologiska prover. Denna metod baseras på separation...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (BE-507)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   En praktisk laboration för att förstå immunaffinitetskromatografi. Man genomför en affinitets kromatografi med användning av antigen eller antikropp i...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (BE-416)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Den hydrofoba kromatografisatsen är utformad för att lära eleverna den grundläggande principen för hydrofob kromatografi genom användning av ett hydro...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (BE-417)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Affinitetskromatografisatsen lär ut den grundläggande principen för affinitetskromatografi genom att använda mycket specifika affinitetskolonner. Denn...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (BE-603)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Dialys är en rutinmässig teknik på forskningslaboratorier för att "byta" lösningen som en biomolekyl är löst i. Buffertarna som används för att isoler...
UOM:  1 * 1 KIT
Artikel nummer : (BE-415)
Leverantör:  G-Biosciences
Beskrivning:   Jonbyteskromatografi används för att separera laddade molekyler från komplexa biologiska prover. De laddade molekylerna binder till ett fast underlag ...
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning:   I detta experiment introduceras kromatografisk separation för klassen och eleverna får lära sig hur man separerar olika färgämnen baserat på storlek o...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 10
  1  2  Nästa