Du sökte efter: Optics Learning Activities
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (DIDAPOD060056)
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Triangular, cast aluminium optical bench
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Educational Materials, Optics, Applikation: Fysik, Neutral density filter, d=3, set in an M49 ring
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: These wide diameter lenses are used for easy classroom experiments and for aberrations underscoring.
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Economical, recent design of prismatic optical bench
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: High quality professional gas laser, Class II
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: This comprehensive optical pack allows you to implement and study the basic principles of polarisation of light.
Artikel nummer : (DIDAPOD013132)
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Extremely luminous beam, ideal for classroom experiments. Class IIIa (5 mW Power)
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Educational Materials, Optics, Applikation: Fysik, Screen 15×25 cm, attached to a rod with Ø 10 mm, one side is blank, the other side is graduated
Artikel nummer : (DIDAPOD010615)
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DIDAPOD013135)
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DIDAPOD010240)
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DIDALAB
Beskrivning: Educational Materials, Optics, Applikation: Fysik, Diode laser, red, Class II
Artikel nummer : (765-0281)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: Tecknad, screentryckt schematisk bild (ca 24×24 mm) för projektion. Visar linssystemet i en projektor och strålgången vid projektion. Monterad mellan ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KVANT LTD.,MFF UK
Beskrivning: Fördelarna med en diodlaser jämfört med en HeNe laser är framförallt litet format, låg strömförbrukning och lång livslängd samt möjlighet till elektro...
Artikel nummer : (765-1007)
Leverantör: KVANT LTD.,MFF UK
Beskrivning: Ljusbox med fem parallellt monterade laserdioder (våglängd 635 nm). Dioderna är försedda med kollimator och en 5 mm cylidrisk lins vilket medför att s...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: KVANT LTD.,MFF UK
Beskrivning: Laserljuskälla för montering på magnettavla (white board eller liknande). Kan med fördel användas i kombination med taveloptik (765-1009).
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom