Du sökte efter: Waves and Oscillations Learning Activities
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (765-0596)
Leverantör: ELWE LEHRGERAETEBAU KLINGENTHA
Beskrivning: Kon formad tryckkammar-högtalare med hög effekttålighet. Används för allmänna akustiska försök, t ex tillsammans med resonator 765-0080. Ansluts till ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDSC3032)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: The stroboscopic lamp is fitted with an extra-bright 3W LED, which is synchronised with the surface-wave generator. The control unit is equipped with ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDSC241-513)
Leverantör: VWR SciEd Collection
Beskrivning: The Speed of Sound Kit is extremely simple to set up and use, and provides accurate and precise measurements for the speed of sound in air. The Edulab...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (765-1013)
Leverantör: KVANT LTD.,MFF UK
Beskrivning: Utrustning för experiment med ljudöverföring med laser. Som ljudkälla används den medföljande mikrofonen, bandspelare eller en funktiosgenerator. Sats...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BINHU56001)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Vibration generator for exciting oscillating and waves mechanically, e.g. in coil springs, a rubber cord, a wire ring or a Chladni plate. In robust pl...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (765-0156)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: For acoustic detection of standing sound waves and for determining the wavelength of the sound source and then the speed of sound in air (Velocity=fre...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (765-0157)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Metallram med spännfjäder och membran av Papyrolin. Med hjälp av två tamburiner och en pendelkula kan experiment med tryckvågor utföras.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (BINHU8432770)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Ideal sound source for acoustics experiments in the frequency range 60 Hz to 23 kHz.
Power capacity: 100 W (as per IEC 268-5)
Frequency ...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (BINHU55001)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Large tuning fork for demonstration the vibrating legs of the fork.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (765-0126)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Metallskiva med fyra hålrader på olika avstånd. Genom att samtidigt sätta skivan i rotation och blåsa med ett blåsrör erhålls ett durackord. Skivan an...
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (765-0155)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Educational Materials, Waves and Oscillations, Applikation: Fysik, Strängar till monochord
UOM: 1 * 3 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Educational Materials, Waves and Oscillations, Applikation: Fysik, Chladni plate, circular, steel, Ø=240 mm
Artikel nummer : (765-0154)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Educational Materials, Waves and Oscillations, Applikation: Fysik, Monochord
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (BINHU8431030)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Tuning fork that allows for plotting oscillations on a sheet of paper. The oscillation is triggered by pushing the prongs of the fork together. The os...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (BINHU10115)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Suitable as a source of intense, high frequency sound, for example, for producing stationary sound waves in Kundt's tube.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (BINH1009957)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Function generator with external sweep function and power amplifier for use in versatile student and practical experiments covering simple harmonic os...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom