Du sökte efter: BOD inkubatorer
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: WTW
Beskrivning: These thermostatic cabinets are available in three sizes and different variants. Suited for BOD, OECD 301F, soil respiration and anaerobic degradatio...
Leverantör: Lovibond
Beskrivning: The TC series of thermostatically controlled cabinets is used for continuous temperature control over a range of 2 to 40 °C. This makes them ideal for...
Artikel nummer : (VELPF10300305)
Leverantör: VELP SCIENTIFIC
Beskrivning: These BOD incubators have been designed to keep any product at a constant temperature, where accurate and precise temperature control is required. For...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITGDH.WIR03250)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom