Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (71)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "skyddsskor-och-kaengor-esd"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/92/20236892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"155"
Sortera efter:
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD clog made from grained leather, a non foldable, adjustable heel strap and PU sole (resistant to animal fats, oil and fuel).
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD shoe made from velours with breathable textile inlays, reflective material, Velcro® fastening and a fuel resistant PU outsole with high slip resis...
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD clog made from grained leather, a non foldable, adjustable heel strap and a PU sole (resistant to animal fats, oil and fuel).
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD safety shoe made from smooth leather and a fuel resistant PU sole.
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD shoe made from leather with breathable Air-Mesh textile inlays, reflective material, double Velcro® fastening, and a nitrile sole resistant to aci...
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD shoe made from leather with Air-Mesh textile inlays, reflective material, and a nitrile sole resistant to acids, bases (cleaning agents) and fuel.
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD shoe made from microfibre upper, reflective material, double Velcro® fastening and a fuel resistant PU outsole with high slip resistance and a sel...
Leverantör:  ABEBA GMBH
Benämning:   ESD safety shoe made from smooth microfibre and a fuel resistant PU sole.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 155
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa