Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Leverantör: Texwipe
Stat-Rite®
115-1901EA 870 SEK
115-1901
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Svabbar Svabbar för rengöring
This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
  • Controls ESD without the need of carbons and ionic antistats
  • Made from Stat-Rite®, an inherently dissipative polymer
Designed for use at ESD-safe workstations.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.