Du sökte efter: Torkrör
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (201-9110)
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Torkningsrör, rak, DURAN® Borosilikatglas, Längd: 130 mm, Innerdiam: 13 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilikatglas, klar. Utbytbara NS kranar. Sidorörskopplingar med 6 mm ytterdiameter.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PE.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Artikel nummer : (765-1399)
Leverantör: LABGLAS AB
Beskrivning: Porositet. 2.
UOM: 1 * 1 Each
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom