Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (4)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "tejphallare"
https://se-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Artikel nummer : (525-0672)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Benämning:   Plasthållare för flera rullar tejp. Har uppfällbart lock och sugkoppar under botten.
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Artikel nummer : (817-1390)
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (817-0309)
Leverantör:  ULTRATAPE
Benämning:   Dispenser
UOM:  1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (817-0311)
Leverantör:  ULTRATAPE
Benämning:   [EN]DISPENSER STAINLESS STEEL D962 1 * 1 Rulle
UOM:  1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (817-0310)
Leverantör:  ULTRATAPE
Benämning:   Dispenser
UOM:  1 * 1 Rulle
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa