Du sökte efter: Utrustning för vidhäftningstest
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (SIMESP3000)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1, 1,5, 2 and 3 mm cross cut adhesion te...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELD9330)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMELD9200)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMESP3100)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom