Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (17)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Hand Creams
23  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   This intensive care (W/O) cream contains a ceramide complex and grapeseed oil. It is ideal for dry and sensitive skin and regenerates and deeply nurtu...
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   [EN]SKIN CARE STOKOLAN SENSITIVE 100ML 1 * 1 Items
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   Aqua PURE is a barrier cream (W/O/W emulsion) that protects the skin when working with aqueous or water-miscible industrial substances and performing ...
Artikel nummer : (EVONUVC200ML)
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   This cream contains thousands of minute plastic particles which act as "artificial germs" to reveal hygiene deficiencies.
UOM:  1 * 6 Items
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   Stokolan® Light Gel is a vitalising, non greasy care gel with moisturising glycerol and urea. The gel is very easy to apply and is absorbed into the s...
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   Universal pre-work cream to help protect the skin against water- and non water-based workplace contaminants, for example, oils and solvents. Food indu...
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   Versatile skin protection product (O/W emulsion) for sensitive skin exposed to changing and non specific stresses. Can also be used under gloves. The ...
Leverantör:  Deb-STOKO
Beskrivning:   A concentrated moisturising and conditioning cream to help restore moisture to dry and stressed skin. Suitable for all over body use and for use under...
UOM:  1 * 9 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 23
  1  2  3  Nästa