Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Gel Skin Disinfectants
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   Stokosept® gel is an alcoholic gel tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand disinfection without water.
Leverantör:  Deb-STOKO
Benämning:   This alcoholic gel combines skin protection, skincare and disinfectant properties in one. It is tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) ...
Leverantör:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Benämning:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
Leverantör:  PHAGOGENE
Benämning:   Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
Leverantör:  SCA
Benämning:   [EN]HAND SANITIZING GEL TORK PREMIUM S1 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Leverantör:  GOJO Industries - Europe Ltd
Benämning:   PURELL® Hand Sanitising Gel VF481 (AntiViral Formula) has broad spectrum viral efficacy that is specifically designed to meet the European antiviral n...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6