Du sökte efter: Förvaringsboxar för Kiselskivor
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (ENTEE04-1202)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Wafer handling, Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series, Polystyrene, Svart
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: E 99 Series
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: E 90 series
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Wafer handling, Envelopes for wafer storage boxes, Envelopes, antistatic, PVC
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Spring boxes, Holds five trays and one cover or six trays, Polypropylene, natural
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom