Du sökte efter: Transportlådor för wafer
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: PFA, natural.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Squeeze style.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Squeeze style handles.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: The Spectra™ FOUP provides clean, secure wafer transport and optimum automation integration.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: 2" wafer carriers, Pocket spacing: 4,76 mm, pocket flat: 1,02 mm, 25 wafers, Stat-Pro® 100, —
Artikel nummer : (ENTEH6862550967C02)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: For masks or reticles with pellicles. Label for identication labels. Landing pads prevent tearing of pellicies.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Holds one mask or reticle.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These wafer warrier handles are designed for extended lead times apply.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. Carriers and boxes purchased as an assembly.
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom