Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (60)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Borstar för rengöring av labbutensilier
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Sortera efter:
Artikel nummer : (149-0203)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vit nylonborste med tvinnat handtag. Idealisk för rengöring av små provrör, rörledningar samt många andra typer av små behållare.
UOM:  1 * 5 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Idealisk för rengöring av provrör samt många andra typer av laboratorieartiklar.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vit nylonborste med tvinnat handtag. Idealisk för rengöring av mät-, mjölk- och mohrpipetter.
Artikel nummer : (149-0135)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vit nylonborste med plasthandtag. Idealisk för rengöring av glasbägare samt många andra typer av cylindriska laboratorieartiklar.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ljust naturhår med flexibelt plasthandtag. Idealisk för rengöring av kolvar och flaskor.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Svart naturborste med trähandtag. Prisvärd borste för rengöring av glasbägare samt många andra typer av vidhalsade laboratorieartiklar.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vit borste med tvinnat handtag. Idealisk för rengöring av reaktionskolvar, byretter, pipetter, rör samt många andra typer av laboratorieartiklar med l...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vit eller svart nylonborste med tvinnat handtag. Idealisk för rengöring av gastvättflaskor, cylindrar och stora provrör.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 41
  1  2  3  4  5  6  Nästa