Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (15)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Precisionspenslar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Q Path® NovaBrush® are disposable brushes designed for endo- and exocervical cytological sampling. The shape of the head of the Q Path® NovaBrush® 1 m...
Artikel nummer : (129-0597)
Leverantör:  MICRONOVA
Beskrivning:   Borstar, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Material: -
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  DELTALAB
Beskrivning:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Artikel nummer : (MORT337006)
Leverantör:  MORTON MEDICAL LTD
Beskrivning:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   Borste i ljust naturhår med mjuk ulltopp, skaft i galvaniserad järntråd.
Leverantör:  ROVERS BV
Beskrivning:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6  av 6