Du sökte efter: Transportlådor för kiselskivor
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 76,2 mm (3"), Spring, low force, Material: PP, Färg: Ofärgad
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Artikel nummer : (ENTEH6620-0009)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 80 Items
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: For shipping and storage applications.
Artikel nummer : (ENTEHWS15010161C2M)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Horizontal wafer shipper
UOM: 1 * 24 Items
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Horizontal wafer shipper.
Sale
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom