Du sökte efter: Handskar
VWR erbjuder många olika handskar, tillverkade i olika material.
Ett brett sortiment finns tillgängligt:
- Från engångslatexhandskar för lätt arbete till återanvändbara Kevlar®handskar för skärskydd
- Handskar för renrum med låg partikelhalt
- Handskar för industri som passar för tungt arbete, som till exempel med verktygsmaskiner och inom fordonsindustri i Kevlar® eller rostfritt stål för skärskydd
Butyl- och nitrilhandskar har ett större motstånd mot genomträngning av kemikalier och giftiga gaser och passar därför för arbete i kemiska laboratorier.
Andra typer som neoprenhandskar med mönstrad yta, sömlösa, erbjuder hög draghållfasthet, handskar som innehåller Hyphalon är bekväma och tåliga.
Undersökningshandskar och de som är godkända för kontakt med livsmedel är vanligtvis tillverkade i vinyl, nitril eller latex.
De flesta modeller passar båda händerna eller är handspecifika (höger / vänster).
1 035 results were found