Katalasreagens
Leverantör: Avantor
VWR®
941970ZAEA 380 SEK
941970ZA
Katalasreagens
Testsystem för mikrobiologi Enzymatiska tester
Katalastestet gör det möjligt att särskilja eller identifiera mikroorganismer som kontrollerar sin förmåga att producera katalas, ett enzym som skyddar mikroorganismer från toxiska syremetaboliter. Vanligtvis är det bara aeroba mikroorganismer som framställer katalas.
  • Ett enkelt sätt att identifiera aerotoleranta stammar
  • Möjliggör identifiering av Gram-positiva kocker
  • Enkel att använda
  • Storage: 8 to 25 °C